Tisk…
Hydrogenfosforečnan vápenatý, anhydrous ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
40232.30 40232.A1 40232.A7
40232.30EA 2290 CZK
40232.30 40232.A1 40232.A7
Hydrogenfosforečnan vápenatý, anhydrous ≥98%
Hydrogenfosforečnan vápenatý
Purity: 98% min CAS No.: 7757-93-9 Molecular Formula: CaHO4P Formula Weight: 136.06 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,1692 MDL No.: MFCD00010909
Vzorec: CaHPO₄
Bod tání: 370 °C
Hustota: 2,89 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010909
CAS číslo: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 14,1692