Hydrogenfosforečnan vápenatý, anhydrous 97%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
215710010
215710250
215710050
ACRO215710010EA
4010
CZK
ACRO215710010
ACRO215710250
ACRO215710050
Hydrogenfosforečnan vápenatý, anhydrous 97%, pure
Hydrogenfosforečnan vápenatý
Vzorec:
CaHPO₄ Bod tání: 370 °C Hustota: 2,89 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010909 CAS číslo: 7757-93-9 EINECS: 231-826-1 Merck Index: 13,01697 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Titration Complexometric | ≥96.0 % |