Hydroxid hořečnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
632309-100G
632309-25G
SIAL632309-100GEA
21230
CZK
SIAL632309-100G
SIAL632309-25G
Hydroxid hořečnatý, Sigma-Aldrich®
Hydroxid hořečnatý
Vzorec:
Mg(OH)₂ Hustota: 2,3261…2.3631 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011104 CAS číslo: 1309-42-8 EINECS: 215-170-3 Merck Index: 13,05693 |