Tisk…
Hydroxid hořečnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
63081-1KG-F 63081-250G-F
SIAL63081-1KG-FEA 10480 CZK
SIAL63081-1KG-F SIAL63081-250G-F
Hydroxid hořečnatý, Sigma-Aldrich®
Hydroxid hořečnatý
Vzorec: Mg(OH)₂
Hustota: 2,3261…2.3631 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011104
CAS číslo: 1309-42-8
EINECS: 215-170-3
Merck Index: 13,05693