Hydroxid hořečnatý 95%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
315725000
315720025
315720250
ACRO315725000EA
1670
CZK
ACRO315725000
ACRO315720025
ACRO315720250
Hydroxid hořečnatý 95%, pure
Hydroxid hořečnatý
Vzorec:
Mg(OH)₂ Hustota: 2,3261 to 2.3631 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011104 CAS číslo: 1309-42-8 EINECS: 215-170-3 Merck Index: 13,05693 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Titration Complexometric | ≥94 % |