Tisk…
Hydroxid vápenatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
450146-25G 450146-5G
SIAL450146-25GEA 10250 CZK
SIAL450146-25G SIAL450146-5G
Hydroxid vápenatý, Sigma-Aldrich®
Hydroxid vápenatý
Vzorec: Ca(OH)₂
Bod tání: 550 °C
Hustota: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010901
CAS číslo: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675