Tisk…
Hydroxid vápenatý, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Slaked lime, Calcium dihydroxide
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02047.0500 1.02047.1000
1.02047.0500EA 1260 CZK
1.02047.0500 1.02047.1000
Hydroxid vápenatý, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Hydroxid vápenatý
Vzorec: Ca(OH)₂
Bod tání: 550 °C
Hustota: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010901
CAS číslo: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 1.7 g/l (20 °C)
Melting Point 550 °C (decomposition)
Molar Mass 74.09 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Boiling Point 2850 °C (1013 hPa) (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.24 g/cm3 (20 °C)
pH 12.6 (H2O, 20 °C) (saturated solution)