Tisk…
Hydroxid vápenatý 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Slaked lime, Calcium dihydroxide
A12650.0B A12650.0I A12650.30
A12650.0BEA 1100 CZK
A12650.0B A12650.0I A12650.30
Hydroxid vápenatý 95%
Hydroxid vápenatý
Vzorec: Ca(OH)₂
MW: 74.09
Bod tání: 550
Hustota: 2.24
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010901
CAS číslo: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8 III
Merck Index: 14,1673