Tisk…
Hydroxid vápenatý 95+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
403850010 403850025
ACRO403850010EA 2550 CZK
ACRO403850010 ACRO403850025
Hydroxid vápenatý 95+% ACS
Hydroxid vápenatý
Vzorec: Ca(OH)₂
Bod varu: 2850 °C
Hustota: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010901
CAS číslo: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Titration with HCl ≤3.0 % (CaCO3)
Chloride (Cl) ≤300 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Magnesium (Mg) ≤5000 ppm
Potassium (K) ≤500 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Strontium (Sr) ≤500 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤30 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.03 % (in HCl)