Tisk…
Hydroxid vápenatý 98%, extra_pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Slaked lime, Calcium dihydroxide
219180010 219180025 219181000 219185000 219180100
ACRO219180010EA 2390 CZK
ACRO219180010 ACRO219180025 ACRO219181000 ACRO219185000 ACRO219180100
Hydroxid vápenatý 98%, extra_pure
Hydroxid vápenatý
Vzorec: Ca(OH)₂
MW: 74.09
Bod varu: 2850 °C
Bod tání: 580 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010901
CAS číslo: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
Merck Index: 13,01675
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Identification Passes tests
Arsenic (As) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤40 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in HCl)
Mg and alkali salts (SO4) ≤2.5 %