Tisk…
Strontium oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
415138-10G 415138-50G
SIAL415138-10GEA 2420 CZK
SIAL415138-10G SIAL415138-50G
Strontium oxide, Sigma-Aldrich®
Strontium oxide
Vzorec: SrO
Bod varu: 3000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2430 °C
Hustota: 4,7 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00049558
CAS číslo: 1314-11-0
EINECS: 215-219-9
UN: 3262
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09009