Oxid hořečnatý light ≥97%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms:
Magnesia usta
25054.298EA
1760
CZK
25054.298
25054.367
Oxid hořečnatý light ≥97%, TECHNICAL
Oxid hořečnatý
Vzorec:
MgO MW: 40.3 Bod varu: 3600 Bod tání: 2800 °C Hustota: 3.58 |
MDL Number:
MFCD00011109 CAS číslo: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Merck Index: 13,05700 |
Výsledky specifikačního testu
Assay (on calcinated product) | Min. 97 % |
Loss on ignition | Max. 8 % |
Silica | Max. 1.5 % |