Oxid hořečnatý light ≥96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Magnesia usta
12287.22
12287.36
12287.A1
12287.22EA
2250
CZK
12287.22
12287.36
12287.A1
Oxid hořečnatý light ≥96%
Oxid hořečnatý
Purity: 96%
CAS No.: 1309-48-4
Molecular Formula: MgO
Formula Weight: 40.30
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 3.58
Refractive Index: 1.736
Odour: Odourless
Melting Point: 2852°
Boiling Point: 3600°
Merck Reference: 14,5677
MDL No.: MFCD00011109
Vzorec:
MgO MW: 40.3 Bod varu: 3600 °C Bod tání: 2852 °C Hustota: 3.58 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011109 CAS číslo: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Merck Index: 14,5677 |