Tisk…

Oxid hořečnatý, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: Magnesia usta

M-Clarity™ quality level = MQ100

549649-25G 549649-5G
SIAL549649-25GEA 13500 CZK
SIAL549649-25G SIAL549649-5G
Oxid hořečnatý, Sigma-Aldrich®
Oxid hořečnatý
Vzorec: MgO
Bod varu: 3600 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2800 °C
Hustota: 3,58 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011109
CAS číslo: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR