Tisk…
Oxid hořečnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Magnesia usta
MQ100
529699-10G 529699-50G
SIAL529699-10GEA 8410 CZK
SIAL529699-10G SIAL529699-50G
Oxid hořečnatý, Sigma-Aldrich®
Oxid hořečnatý
Vzorec: MgO
MW: 40.3
Bod varu: 3600
Bod tání: 2800
Hustota: 3.58 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011109
CAS číslo: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700