Tisk…
Oxid hořečnatý 99 Trace metals basis -325 mesh
Dodavatel: Merck
Synonyms: Magnesia usta
MQ100
342793-1KG 342793-250G
SIAL342793-1KGEA 0 CZK
SIAL342793-1KG SIAL342793-250G
Oxid hořečnatý 99 Trace metals basis -325 mesh
Oxid hořečnatý
Vzorec: MgO
MW: 40.3
Bod varu: 3600
Bod tání: 2800
Hustota: 3.58 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011109
CAS číslo: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700