Oxid hořečnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Magnesia usta
M-Clarity™ quality level = MQ100
203718-25G
203718-5G
SIAL203718-25GEA
11220
CZK
SIAL203718-25G
SIAL203718-5G
Oxid hořečnatý, Sigma-Aldrich®
Oxid hořečnatý
Vzorec:
MgO MW: 40.3 Bod varu: 3600 Bod tání: 2800 Hustota: 3.58 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00011109 CAS číslo: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Merck Index: 13,05700 |