Tisk…
Oxid hořečnatý analytical reagent, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Magnesia usta
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05865.0100 1.05865.0500
1.05865.0100EA 5390 CZK
1.05865.0100 1.05865.0500
Oxid hořečnatý analytical reagent, Supelco®
Oxid hořečnatý
Vzorec: MgO
MW: 40.3
Bod varu: 3600
Bod tání: 2800
Hustota: 3.58 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011109
CAS číslo: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 2800 °C
Molar Mass 40.3 g/mol
Bulk Density 100 kg/m3
Boiling Point 3600 °C (1000 hPa)
Density 3.58 g/cm3 (25 °C)
pH 10.3 (H2O, 20 °C) (saturated solution)