Tisk…
Oxid hořečnatý 99 Metals basis, powder_nano
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Magnesia usta
44733.14 44733.22 44733.36
44733.14EA 2090 CZK
44733.14 44733.22 44733.36
Oxid hořečnatý 99 Metals basis, powder_nano
Oxid hořečnatý
Purity: 99+% CAS No.: 1309-48-4 Molecular Formula: MgO Formula Weight: 40.30 Physical Form: 100nm APS Powder, S.A. 7.3m2/g Density: 3.58 Refractive Index: 1.736 Odour: Odourless Melting Point: 2852° Boiling Point: 3600° Merck Reference: 14,5677 MDL No.: MFCD00011109
Vzorec: MgO
MW: 40.3
Bod varu: 3600 °C
Bod tání: 2852 °C
Hustota: 3.58
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011109
CAS číslo: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 14,5677