Oxid hořečnatý ≥96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Magnesia usta
44078.22
44078.36
44078.A1
44078.22EA
3090
CZK
44078.22
44078.36
44078.A1
Oxid hořečnatý ≥96%
Oxid hořečnatý
Purity: 96% min
CAS No.: 1309-48-4
Molecular Formula: MgO
Formula Weight: 40.30
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 3.58
Refractive Index: 1.736
Odour: Odourless
Melting Point: 2852°
Boiling Point: 3600°
Merck Reference: 14,5677
MDL No.: MFCD00011109
Vzorec:
MgO Bod varu: 3600 °C Bod tání: 2852 °C Hustota: 3,58 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011109 CAS číslo: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Merck Index: 14,5677 |