Tisk…
Oxid hořečnatý 99,99 Metals basis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Magnesia usta
43186.22 43186.14 43186.36
43186.22EA 24440 CZK
43186.22 43186.14 43186.36
Oxid hořečnatý 99,99 Metals basis
Oxid hořečnatý
Purity: 99.99% CAS No.: 1309-48-4 Molecular Formula: MgO Formula Weight: 40.30 Physical Form: Powder Density: 3.58 Refractive Index: 1.736 Sensitivity: Air Sensitive Odour: Odourless Melting Point: 2852° Boiling Point: 3600° Merck Reference: 14,5677 MDL No.: MFCD00011109
Vzorec: MgO
MW: 40.3
Bod varu: 3600 °C
Bod tání: 2852 °C
Hustota: 3.58
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011109
CAS číslo: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 14,5677