Oxid hořečnatý ≥99.95% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Magnesia usta
41648.22
41648.14
41648.22EA
13760
CZK
41648.22
41648.14
Oxid hořečnatý ≥99.95% (metals basis)
Oxid hořečnatý
Purity: 99.95%
CAS No.: 1309-48-4
Molecular Formula: MgO
Formula Weight: 40.30
Physical Form: 1-3mm Fused Lump
Density: 3.58
Refractive Index: 1.736
Odour: Odourless
Melting Point: 2852°
Boiling Point: 3600°
Merck Reference: 14,5677
MDL No.: MFCD00011109
For vacuum deposition
Vzorec:
MgO Bod varu: 3600 °C Bod tání: 2852 °C Hustota: 3,58 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011109 CAS číslo: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Merck Index: 14,5677 |