Tisk…
Oxid hořečnatý substrate 10x10x0.5mm, polished one side 100 orientation
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Magnesia usta
36427.KT 36427.KU
36427.KTEA 4530 CZK
36427.KT 36427.KU
Oxid hořečnatý substrate 10x10x0.5mm, polished one side 100 orientation
Oxid hořečnatý
CAS No.: 1309-48-4 Molecular Formula: MgO MDL No.: MFCD00011109
Vzorec: MgO
Bod varu: 3600 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2800 °C
Hustota: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011109
CAS číslo: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700