Tisk…
Oxid hořečnatý ≥95.0% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Magnesia usta
35442.22 35442.36 35442.A3
35442.22EA 3160 CZK
35442.22 35442.36 35442.A3
Oxid hořečnatý ≥95.0% ACS
Oxid hořečnatý
Purity: 95.0% min CAS No.: 1309-48-4 Molecular Formula: MgO Formula Weight: 40.30 Physical Form: Granular Density: 3.58 Refractive Index: 1.736 Odour: Odourless Melting Point: 2852° Boiling Point: 3600° Merck Reference: 14,5677 MDL No.: MFCD00011109
Vzorec: MgO
Bod varu: 3600 °C
Bod tání: 2852 °C
Hustota: 3,58
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011109
CAS číslo: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 14,5677