Tisk…
Oxid hořečnatý 98%, powder Ø 99% <150 µm (-100 mesh), extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
263830025 263835000 263830100
ACRO263830025EA 7620 CZK
ACRO263830025 ACRO263835000 ACRO263830100
Oxid hořečnatý 98%, powder Ø 99% <150 µm (-100 mesh), extra pure
Oxid hořečnatý
Vzorec: MgO
Bod varu: 3600 °C (760 mmHg)
Bod tání: 2800 °C
Hustota: 3,58 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011109
CAS číslo: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤2500 ppm
Calcium oxide (CaO) ≤3000 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤500 ppm
Loss on ignition ≤2 %
Aluminium oxide (Al2O3) ≤400 ppm
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤400 ppm