Tisk…
Oxid hořečnatý 97+% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
222532500 222530010
ACRO222532500EA 2610 CZK
ACRO222532500 ACRO222530010
Oxid hořečnatý 97+% p.a.
Oxid hořečnatý
Vzorec: MgO
Bod varu: 3600 °C (760 mmHg)
Bod tání: 2800 °C
Hustota: 3,58 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011109
CAS číslo: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥97.0 % (on dry substance)
Chloride (Cl) ≤0.1 %
Sulfate (SO4) ≤1.0 %
Calcium (Ca) ≤1.1 %
Iron (Fe) ≤0.05 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %
Soluble matter ≤2 % (in water)
Insoluble matter ≤0.1 % (in HCl)
Loss on ignition ≤5.0 % (900°C)