Tisk…
Oxid hořečnatý 98%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Magnesia usta
205150025 205155000
ACRO205150025EA 7210 CZK
ACRO205150025 ACRO205155000
Oxid hořečnatý 98%, pure
Oxid hořečnatý
Vzorec: MgO
MW: 40.3
Bod varu: 3600
Bod tání: 2800
Hustota: 3.58 g/cm³
MDL Number: MFCD00011109
CAS číslo: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to grey Crystalline powder
Titration Complexometric ≥97.5 %