Oxid hořečnatý 99.99% (trace metals basis), extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Magnesia usta
193430100
193430500
ACRO193430100EA
2310
CZK
ACRO193430100
ACRO193430500
Oxid hořečnatý 99.99% (trace metals basis), extra pure
Oxid hořečnatý
Vzorec:
MgO MW: 40.3 Bod varu: 3600 °C (760 mmHg) Bod tání: 2800 °C Hustota: 3.58 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011109 CAS číslo: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Merck Index: 13,05700 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.01 % |