Tisk…
Oxid vápenatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
634182-100G 634182-25G
SIAL634182-100GEA 16940 CZK
SIAL634182-100G SIAL634182-25G
Oxid vápenatý, Sigma-Aldrich®
Oxid vápenatý
Vzorec: CaO
Bod varu: 2850 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2580 °C
Hustota: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010911
CAS číslo: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
Merck Index: 13,01691