Oxid vápenatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
MQ100
208159-100G
208159-25G
208159-500G
SIAL208159-100GEA
9120
CZK
SIAL208159-100G
SIAL208159-25G
SIAL208159-500G
Oxid vápenatý, Sigma-Aldrich®
Oxid vápenatý
Vzorec:
CaO MW: 56.08 Bod varu: 2850 Bod tání: 2580 Hustota: 3.38 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010911 CAS číslo: 1305-78-8 EINECS: 215-138-9 Merck Index: 13,01691 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...