Tisk…
Oxid vápenatý 92, powder, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
22645.360EA 8860 CZK
22645.360 22645.260
Oxid vápenatý 92, powder, TECHNICAL
Oxid vápenatý
Vzorec: CaO
MW: 56.08
Bod varu: 2850
Bod tání: 2580 °C
Hustota: 3.38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010911
CAS číslo: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
UN: 1910
Merck Index: 13,01691
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 92 %