Oxid vápenatý ≥99.95% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10923.18
10923.30
10923.A1
10923.18EA
2430
CZK
10923.18
10923.30
10923.A1
Oxid vápenatý ≥99.95% (metals basis)
Oxid vápenatý
Purity: 99.95%
CAS No.: 1305-78-8
Molecular Formula: CaO
Formula Weight: 56.08
Physical Form:
Vzorec:
CaO Bod varu: 2850 °C Bod tání: 2572 °C Hustota: 3,37 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010911 CAS číslo: 1305-78-8 EINECS: 215-138-9 UN: 1910 ADR: 8,III Merck Index: 14,1686 |