Tisk…
Oxid vápenatý 97+%, powder analysis_for
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
422830010 422830025
ACRO422830010EA 1130 CZK
ACRO422830010 ACRO422830025
Oxid vápenatý 97+%, powder analysis_for
Oxid vápenatý
Vzorec: CaO
MW: 56.08
Bod varu: 2850 °C (760 mmHg)
Bod tání: 2570 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010911
CAS číslo: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
UN: 1910
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01691
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white to light yellow Powder
Titration Complexometric ≥97.0 % (CaO) on dry substance
Nitrate (NO3) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤1 % (in acetic acid)
NH4OH precipitate ≤2.0 %
Loss on ignition ≤5 %