Tisk…
Oxid vápenatý 96%, extra_pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
196910010 196910025
ACRO196910010EA 1180 CZK
ACRO196910010 ACRO196910025
Oxid vápenatý 96%, extra_pure
Oxid vápenatý
Vzorec: CaO
MW: 56.08
Bod varu: 2850
Bod tání: 2570 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010911
CAS číslo: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
UN: 1910
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01691
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Powder
Titration Complexometric ≥95 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.5 % (in HCl)
Loss on ignition ≤3.5 % (800°C)
Mg and alkali salts (SO4) ≤2.5 %