Tisk…
Oxid barnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
554847-25G 554847-5G
SIAL554847-25GEA 6570 CZK
SIAL554847-25G SIAL554847-5G
Oxid barnatý, Sigma-Aldrich®
Oxid barnatý
Vzorec: BaO
MW: 153.33
Bod varu: ∼2000 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼1920 °C
Hustota: ∼5.72 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003453
CAS číslo: 1304-28-5
EINECS: 215-127-9
UN: 1884
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,01015