Oxid barnatý ≥99.5% (metals basis excluding Sr) (max. 0.05% Sr)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
44440.14
44440.22
44440.14EA
9580
CZK
44440.14
44440.22
Oxid barnatý ≥99.5% (metals basis excluding Sr) (max. 0.05% Sr)
Oxid barnatý
Purity: 99.5%
CAS No.: 1304-28-5
Molecular Formula: BaO
Formula Weight: 153.33
Physical Form: Powder
Density: 5.7
Refractive Index: 1.98
Melting Point: 1923°
Merck Reference: 14,986
UN No.: 1884
MDL No.: MFCD00003453
Vzorec:
BaO MW: 153.33 Bod varu: ∼2000 °C (1013 hPa) Bod tání: 1923 °C Hustota: 5.7 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003453 CAS číslo: 1304-28-5 EINECS: 215-127-9 UN: 1884 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,986 |