Tisk…
Dusičnan strontnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
204498-10G 204498-50G
SIAL204498-10GEA 4620 CZK
SIAL204498-10G SIAL204498-50G
Dusičnan strontnatý, Sigma-Aldrich®
Dusičnan strontnatý
Vzorec: Sr(NO₃)₂
Bod varu: 645 °C (1013 hPa)
Bod tání: 570 °C
Hustota: 2,113 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011248
CAS číslo: 10042-76-9
EINECS: 233-131-9
UN: 1507
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08926