Tisk…
Dusičnan barnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
202754-100G 202754-25G
SIAL202754-100GEA 6040 CZK
SIAL202754-100G SIAL202754-25G
Dusičnan barnatý, Sigma-Aldrich®
Dusičnan barnatý
Vzorec: Ba(NO₃)₂
Bod tání: ∼592 °C
Hustota: ∼3,23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003442
CAS číslo: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
UN: 1446
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,00986