Tisk…
Barium manganate tech. 90%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L13172.06 L13172.14
L13172.06EA 841 CZK
L13172.06 L13172.14
Barium manganate tech. 90%, technická kvalita
Barium manganate
Purity: 90% CAS No.: 7787-35-1 Molecular Formula: BaMnO4 Formula Weight: 256.28 Merck Reference: 14,981 UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00011514
Vzorec: BaMnO₄
MW: 256,27 g/mol
Hustota: 4,850
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011514
CAS číslo: 7787-35-1
EINECS: 232-109-6
UN: 3087
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,981