Tisk…
Strontium iodide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
466336-10G 466336-2G
SIAL466336-10GEA 10130 CZK
SIAL466336-10G SIAL466336-2G
Strontium iodide, Sigma-Aldrich®
Vzorec: I₂Sr
Bod tání: 515 °C
Hustota: 4,437 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00049557
CAS číslo: 10476-86-5
EINECS: 233-972-1
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09005