Tisk…
Magnesium iodide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
394599-25G 394599-5G
SIAL394599-25GEA 9140 CZK
SIAL394599-25G SIAL394599-5G
Magnesium iodide, Sigma-Aldrich®
Magnesium iodide
Vzorec: MgI₂
Bod tání: 637 °C
Hustota: 3,89 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00049485
CAS číslo: 10377-58-9
EINECS: 233-825-1
Merck Index: 12,05707