Barium iodide, anhydrous ≥99.995% (trace metals basis), beads −10 mesh, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
413615-25G
413615-5G
SIAL413615-25GEA
22460
CZK
SIAL413615-25G
SIAL413615-5G
Barium iodide, anhydrous ≥99.995% (trace metals basis), beads −10 mesh, Sigma-Aldrich®
Barium iodide
Vzorec:
BaI₂ MW: 391,14 g/mol Bod tání: 714 °C Hustota: 5,15 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00003452 CAS číslo: 13718-50-8 EINECS: 237-276-9 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,01009 |