Tisk…
Hydrid vápenatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Calcium dihydride
M-Clarity™ quality level = MQ100
497355-10G 497355-2G
SIAL497355-10GEA 32400 CZK
SIAL497355-10G SIAL497355-2G
Hydrid vápenatý, Sigma-Aldrich®
Hydrid vápenatý
Vzorec: H₂Ca
MW: 42.09
Bod tání: 816
Hustota: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010897
CAS číslo: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN: 1404
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,01674