Tisk…
Hydrid vápenatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Calcium dihydride
M-Clarity™ quality level = MQ200
208027-100G 208027-500G 208027-5G
SIAL208027-100GEA 4230 CZK
SIAL208027-100G SIAL208027-500G SIAL208027-5G
Hydrid vápenatý, Sigma-Aldrich®
Hydrid vápenatý
Vzorec: H₂Ca
MW: 42.09
Bod tání: 816
Hustota: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010897
CAS číslo: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN: 1404
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,01674