Tisk…
Hydrid vápenatý for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Calcium dihydride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02100.0100 8.02100.0500
8.02100.0100EA 3510 CZK
8.02100.0100 8.02100.0500
Hydrid vápenatý for synthesis, Sigma-Aldrich®
Hydrid vápenatý
Vzorec: H₂Ca
MW: 42.09
Bod tání: 816
Hustota: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010897
CAS číslo: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN: 1404
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,01674