Tisk…
Hydrid vápenatý ∼92%, coarse powder
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Calcium dihydride
A16242.0B A16242.18 A16242.30 AB109929.0250
A16242.0BEA 20110 CZK
A16242.0B A16242.18 A16242.30 ABCRAB109929.0250
Hydrid vápenatý ∼92%, coarse powder
Hydrid vápenatý
Purity: 92% CAS No.: 7789-78-8 Molecular Formula: CaH2 Formula Weight: 42.10 Odour: Odourless Melting Point: 600° dec. UN No.: 1404 MDL No.: MFCD00010897
Vzorec: H₂Ca
Hustota: 1,900
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010897
CAS číslo: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN: 1404
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,1672