Tisk…
Hydrid vápenatý ≥98% (metals basis excluding Mg) (max. 1% Mg)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Calcium dihydride
41645.18 41645.30
41645.18EA 8650 CZK
41645.18 41645.30
Hydrid vápenatý ≥98% (metals basis excluding Mg) (max. 1% Mg)
Hydrid vápenatý
Purity: 98% CAS No.: 7789-78-8 Molecular Formula: CaH2 Formula Weight: 42.10 Physical Form: -10 Mesh Density: 1.900 Melting Point: 600° dec. Merck Reference: 14,1672 UN No.: 1404 MDL No.: MFCD00010897
Vzorec: H₂Ca
MW: 42.09
Bod tání: 600 °C (rozkl.)
Hustota: 1.900
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010897
CAS číslo: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN: 1404
ADR: 4.3 I
Merck Index: 14,1672