Hydrid vápenatý 90-95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Calcium dihydride
19106.14
19106.22
19106.14EA
2310
CZK
19106.14
19106.22
Hydrid vápenatý 90-95%
Hydrid vápenatý
Purity: 90-95%
CAS No.: 7789-78-8
Molecular Formula: CaH2
Formula Weight: 42.10
Physical Form: 2mm & down
Density: 1.900
Melting Point: 600° dec.
Merck Reference: 14,1672
UN No.: 1404
MDL No.: MFCD00010897
Vzorec:
H₂Ca MW: 42.09 Bod tání: 600 °C (rozkl.) Hustota: 1.900 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010897 CAS číslo: 7789-78-8 EINECS: 232-189-2 UN: 1404 Merck Index: 13,01674 |