Tisk…
Hydrid vápenatý ∼ 93%, grains Ø < 2 mm, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Calcium dihydride
199901000 199905000 199900025
ACRO199901000EA 3540 CZK
ACRO199901000 ACRO199905000 ACRO199900025
Hydrid vápenatý ∼ 93%, grains Ø < 2 mm, extra pure
Hydrid vápenatý
Vzorec: H₂Ca
MW: 42.09
Bod tání: 675 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010897
CAS číslo: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN: 1404
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,01674
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey Powder
Assay ≥92 % (Total Ca)
Particle size ≤2 mm
Chloride (Cl) ≤5000 ppm
Aluminium (Al) ≤100 ppm
Hydrogen (H) ≥980 ml/g CaH2
Iron (Fe) ≤100 ppm
Magnesium (Mg) ≤8000 ppm
Nitrogen (N) ≤2000 ppm