Tisk…
Fluorid strontnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
450030-10G 450030-50G
SIAL450030-10GEA 4120 CZK
SIAL450030-10G SIAL450030-50G
Fluorid strontnatý, Sigma-Aldrich®
Fluorid strontnatý
Vzorec: F₂Sr
Bod varu: 2460 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1477 °C
Hustota: 4,24 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011251
CAS číslo: 7783-48-4
EINECS: 232-000-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09002